Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, ISO 3310/1
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 1,25mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |