Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, ISO 3310/1
Código de producto. 10610462 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10610462 4,5mm cada uno
10208551 1,18mm cada uno
10789702 1,25mm cada uno
10466811 1,12mm cada uno
10789892 1,4mm cada uno
10340482 1,6mm cada uno
10585832 1,7mm cada uno
10044891 10 mm cada uno
10595832 1,8mm cada uno
10065071 1 mm cada uno
10298931 2,24mm cada uno
10792003 2,36mm cada uno
10534112 2,5mm cada uno
10126981 2,8mm cada uno
10196551 2 mm cada uno
10780663 3,15mm cada uno
10005081 3,35mm cada uno
10258641 4,75mm cada uno
10573532 3,55mm cada uno
10248641 4 mm cada uno
10379651 5,6mm cada uno
10389651 6,3mm cada uno
10649691 5 mm cada uno
10729122 6,7mm cada uno
10319801 7,1mm cada uno
10629881 8 mm cada uno
10329801 9 mm cada uno
10176591 9,5mm cada uno
28 options
Código de producto. 10610462
Marca: Fisherbrand™ 60.122.004500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes between 1mm and 10 mm.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 4,5mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1. Serie principal R'10 conforme a DIN 323
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Certificado de conformidad
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable