Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, ISO 3310/1
Tienda Retsch ProductosDescripción
- Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
- Diámetro: 200 mm
- Altura: 25 mm
- ISO 3310/1
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 1,6mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |