Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Código de producto. 10447581 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106 μm
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10447581 710 μm cada uno
10564872 106 μm cada uno
10761233 112 μm cada uno
10186211 140 μm cada uno
10739512 160 μm cada uno
10596212 200 μm cada uno
10146211 20 μm cada uno
10196451 212 μm cada uno
10014921 224 μm cada uno
10330182 25 μm cada uno
10699911 280 μm cada uno
10298921 300 μm cada uno
10630102 315 μm cada uno
10238491 32 μm cada uno
10496231 355 μm cada uno
10574672 36 μm cada uno
10330862 400 μm cada uno
10701233 38 μm cada uno
10460022 40 μm cada uno
10125981 425 μm cada uno
10135981 450 μm cada uno
10349511 45 μm cada uno
10106311 50 μm cada uno
10288921 53 μm cada uno
10258781 560 μm cada uno
10034801 56 μm cada uno
15630369 630 μm cada uno
10054801 71 μm cada uno
10711623 75 μm cada uno
10690082 80 μm cada uno
10259021 850 μm cada uno
10065061 900 μm cada uno
10600092 90 μm cada uno
10461973 180 μm cada uno
34 options
Código de producto. 10447581
Marca: RETSCH 60.122.000710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 710 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1. Serie principal R’10 conforme a DIN 323.
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Certificado de conformidad
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable