Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10711813 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10711813 8 mm cada uno
10770653 1,12mm cada uno
10084771 1,18mm cada uno
10175971 1,25mm cada uno
10310092 1,4mm cada uno
10370712 11,2mm cada uno
10533912 1,7mm cada uno
10467381 10 mm cada uno
10249161 1,8mm cada uno
10523912 1,6mm cada uno
10218491 12,5mm cada uno
10524102 13,2mm cada uno
10534102 14 mm cada uno
10228491 16 mm cada uno
10339511 18 mm cada uno
10450022 19 mm cada uno
10320042 1 mm cada uno
10034811 2,24mm cada uno
10436041 2,36mm cada uno
10721043 2,5mm cada uno
10436231 2,8mm cada uno
10564482 20 mm cada uno
10701043 22,4mm cada uno
10421962 25 mm cada uno
10329561 26,5mm cada uno
10064841 28 mm cada uno
10543912 2 mm cada uno
10741233 3,35mm cada uno
10320382 3,15mm cada uno
10671202 3,55mm cada uno
10074841 31,5mm cada uno
10298531 35,5mm cada uno
10400032 37,5mm cada uno
10044881 4,5mm cada uno
10555442 40 mm cada uno
10156261 4,75mm cada uno
10524682 4 mm cada uno
10781803 45 mm cada uno
10417001 5 mm cada uno
10701813 6,3mm cada uno
10678561 5,6mm cada uno
10176401 6,7mm cada uno
10320572 7,1mm cada uno
10546022 9,5mm cada uno
10094711 9 mm cada uno
45 options
Código de producto. 10711813
Marca: RETSCH 60.116.008000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 8 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 150 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable