Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10320572 Tienda Retsch Productos| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10320572 | 7,1mm | cada uno |
| 10770653 | 1,12mm | cada uno |
| 10084771 | 1,18mm | cada uno |
| 10175971 | 1,25mm | cada uno |
| 10310092 | 1,4mm | cada uno |
| 10370712 | 11,2mm | cada uno |
| 10533912 | 1,7mm | cada uno |
| 10467381 | 10 mm | cada uno |
| 10249161 | 1,8mm | cada uno |
| 10523912 | 1,6mm | cada uno |
| 10218491 | 12,5mm | cada uno |
| 10524102 | 13,2mm | cada uno |
| 10534102 | 14 mm | cada uno |
| 10228491 | 16 mm | cada uno |
| 10339511 | 18 mm | cada uno |
| 10450022 | 19 mm | cada uno |
| 10320042 | 1 mm | cada uno |
| 10034811 | 2,24mm | cada uno |
| 10436041 | 2,36mm | cada uno |
| 10721043 | 2,5mm | cada uno |
| 10436231 | 2,8mm | cada uno |
| 10564482 | 20 mm | cada uno |
| 10701043 | 22,4mm | cada uno |
| 10421962 | 25 mm | cada uno |
| 10329561 | 26,5mm | cada uno |
| 10064841 | 28 mm | cada uno |
| 10543912 | 2 mm | cada uno |
| 10741233 | 3,35mm | cada uno |
| 10320382 | 3,15mm | cada uno |
| 10671202 | 3,55mm | cada uno |
| 10074841 | 31,5mm | cada uno |
| 10298531 | 35,5mm | cada uno |
| 10400032 | 37,5mm | cada uno |
| 10044881 | 4,5mm | cada uno |
| 10555442 | 40 mm | cada uno |
| 10156261 | 4,75mm | cada uno |
| 10524682 | 4 mm | cada uno |
| 10781803 | 45 mm | cada uno |
| 10417001 | 5 mm | cada uno |
| 10701813 | 6,3mm | cada uno |
| 10678561 | 5,6mm | cada uno |
| 10176401 | 6,7mm | cada uno |
| 10546022 | 9,5mm | cada uno |
| 10711813 | 8 mm | cada uno |
| 10094711 | 9 mm | cada uno |
Código de producto. 10320572
Marca: RETSCH 60.116.007100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 7,1mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 150 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más Mostrar menos |