Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Código de producto. 10585252 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10585252 11,2mm cada uno
10400212 1,18mm cada uno
10259161 1,4mm cada uno
10156021 1,7mm cada uno
10116311 12,5mm cada uno
10618751 13,2mm cada uno
10186401 16 mm cada uno
10496801 19 mm cada uno
10014801 2,36mm cada uno
10583522 1 mm cada uno
10584482 2,8mm cada uno
10712003 22,4mm cada uno
10004721 26,5mm cada uno
10196401 25 mm cada uno
10044811 3,35mm cada uno
10380712 31,5mm cada uno
10544102 2 mm cada uno
10044821 4,75mm cada uno
10146501 37,5mm cada uno
10156501 45 mm cada uno
10379511 4 mm cada uno
10340522 6,3mm cada uno
10196161 5,6mm cada uno
10156211 6,7mm cada uno
10258491 8 mm cada uno
10380472 9,5mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 10585252 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.117.011200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 11,2mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 150 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable