Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 1,4mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E 11 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 150 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |