Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10514872 Tienda Retsch Productos| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10514872 | 160 μm | cada uno |
| 10669311 | 100 μm | cada uno |
| 10515062 | 106 μm | cada uno |
| 10741423 | 112 μm | cada uno |
| 10298581 | 140 μm | cada uno |
| 10669501 | 150 μm | cada uno |
| 10309611 | 180 μm | cada uno |
| 10741613 | 125 μm | cada uno |
| 10379701 | 200 μm | cada uno |
| 10320622 | 20 μm | cada uno |
| 10420032 | 250 μm | cada uno |
| 10410032 | 224 μm | cada uno |
| 10339751 | 212 μm | cada uno |
| 10525642 | 25 μm | cada uno |
| 10585632 | 315 μm | cada uno |
| 10749312 | 280 μm | cada uno |
| 10437001 | 32 μm | cada uno |
| 10639881 | 300 μm | cada uno |
| 10759122 | 36 μm | cada uno |
| 10595632 | 355 μm | cada uno |
| 10608941 | 38 μm | cada uno |
| 10208781 | 400 μm | cada uno |
| 10769122 | 40 μm | cada uno |
| 10420042 | 450 μm | cada uno |
| 10410042 | 425 μm | cada uno |
| 10769312 | 45 μm | cada uno |
| 10004811 | 50 μm | cada uno |
| 10084721 | 500 μm | cada uno |
| 10136211 | 53 μm | cada uno |
| 10710083 | 560 μm | cada uno |
| 10249111 | 56 μm | cada uno |
| 10720083 | 630 μm | cada uno |
| 10320182 | 63 μm | cada uno |
| 10369941 | 600 μm | cada uno |
| 10450042 | 710 μm | cada uno |
| 10430022 | 71 μm | cada uno |
| 10379461 | 75 μm | cada uno |
| 10690442 | 800 μm | cada uno |
| 10155971 | 900 μm | cada uno |
| 10218971 | 850 μm | cada uno |
| 10440022 | 90 μm | cada uno |
| 10688931 | 80 μm | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 160 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 150 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más Mostrar menos |