Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10249111 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10249111 56 μm cada uno
10669311 100 μm cada uno
10515062 106 μm cada uno
10741423 112 μm cada uno
10298581 140 μm cada uno
10669501 150 μm cada uno
10309611 180 μm cada uno
10514872 160 μm cada uno
10741613 125 μm cada uno
10379701 200 μm cada uno
10320622 20 μm cada uno
10420032 250 μm cada uno
10410032 224 μm cada uno
10339751 212 μm cada uno
10525642 25 μm cada uno
10585632 315 μm cada uno
10749312 280 μm cada uno
10437001 32 μm cada uno
10639881 300 μm cada uno
10759122 36 μm cada uno
10595632 355 μm cada uno
10608941 38 μm cada uno
10208781 400 μm cada uno
10769122 40 μm cada uno
10420042 450 μm cada uno
10410042 425 μm cada uno
10769312 45 μm cada uno
10004811 50 μm cada uno
10084721 500 μm cada uno
10136211 53 μm cada uno
10710083 560 μm cada uno
10720083 630 μm cada uno
10320182 63 μm cada uno
10369941 600 μm cada uno
10450042 710 μm cada uno
10430022 71 μm cada uno
10379461 75 μm cada uno
10690442 800 μm cada uno
10155971 900 μm cada uno
10218971 850 μm cada uno
10440022 90 μm cada uno
10688931 80 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Código de producto. 10249111 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.116.000056
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 56 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 150 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable