Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10218971 Tienda Retsch Productos| Artikelnummer. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10218971 | 850 μm | cada uno |
| 10669311 | 100 μm | cada uno |
| 10515062 | 106 μm | cada uno |
| 10741423 | 112 μm | cada uno |
| 10298581 | 140 μm | cada uno |
| 10669501 | 150 μm | cada uno |
| 10309611 | 180 μm | cada uno |
| 10514872 | 160 μm | cada uno |
| 10741613 | 125 μm | cada uno |
| 10379701 | 200 μm | cada uno |
| 10320622 | 20 μm | cada uno |
| 10420032 | 250 μm | cada uno |
| 10410032 | 224 μm | cada uno |
| 10339751 | 212 μm | cada uno |
| 10525642 | 25 μm | cada uno |
| 10585632 | 315 μm | cada uno |
| 10749312 | 280 μm | cada uno |
| 10437001 | 32 μm | cada uno |
| 10639881 | 300 μm | cada uno |
| 10759122 | 36 μm | cada uno |
| 10595632 | 355 μm | cada uno |
| 10608941 | 38 μm | cada uno |
| 10208781 | 400 μm | cada uno |
| 10769122 | 40 μm | cada uno |
| 10420042 | 450 μm | cada uno |
| 10410042 | 425 μm | cada uno |
| 10769312 | 45 μm | cada uno |
| 10004811 | 50 μm | cada uno |
| 10084721 | 500 μm | cada uno |
| 10136211 | 53 μm | cada uno |
| 10710083 | 560 μm | cada uno |
| 10249111 | 56 μm | cada uno |
| 10720083 | 630 μm | cada uno |
| 10320182 | 63 μm | cada uno |
| 10369941 | 600 μm | cada uno |
| 10450042 | 710 μm | cada uno |
| 10430022 | 71 μm | cada uno |
| 10379461 | 75 μm | cada uno |
| 10690442 | 800 μm | cada uno |
| 10155971 | 900 μm | cada uno |
| 10440022 | 90 μm | cada uno |
| 10688931 | 80 μm | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 850 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 150 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.