Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10279111 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
45 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10279111 | 4,75mm | cada uno |
| 10779502 | 1,12mm | cada uno |
| 10298771 | 1,18mm | cada uno |
| 10556212 | 1,25mm | cada uno |
| 10516022 | 1,4mm | cada uno |
| 10359941 | 1,6mm | cada uno |
| 10610072 | 1,7mm | cada uno |
| 10751233 | 10 mm | cada uno |
| 10258921 | 1,8mm | cada uno |
| 10024871 | 11,2mm | cada uno |
| 10146261 | 12,5mm | cada uno |
| 10751423 | 13,2mm | cada uno |
| 10515642 | 18 mm | cada uno |
| 10106361 | 14 mm | cada uno |
| 10310622 | 16 mm | cada uno |
| 10116361 | 19 mm | cada uno |
| 10480032 | 1 mm | cada uno |
| 10740273 | 2,24mm | cada uno |
| 10359991 | 2,36mm | cada uno |
| 10074771 | 2,5mm | cada uno |
| 10480042 | 2,8mm | cada uno |
| 10457381 | 22,4mm | cada uno |
| 10668751 | 25 mm | cada uno |
| 10545832 | 20 mm | cada uno |
| 10360132 | 28 mm | cada uno |
| 10136501 | 26,5mm | cada uno |
| 10470042 | 2 mm | cada uno |
| 10209021 | 3,15mm | cada uno |
| 10583332 | 3,35mm | cada uno |
| 10700853 | 3,55mm | cada uno |
| 10126211 | 31,5mm | cada uno |
| 10459851 | 35,5mm | cada uno |
| 10412162 | 4,5mm | cada uno |
| 10514102 | 37,5mm | cada uno |
| 10209211 | 40 mm | cada uno |
| 10780843 | 45 mm | cada uno |
| 10106121 | 5,6mm | cada uno |
| 10513722 | 4 mm | cada uno |
| 10196111 | 5 mm | cada uno |
| 10564292 | 6,3mm | cada uno |
| 10426041 | 6,7mm | cada uno |
| 10310382 | 7,1mm | cada uno |
| 10456421 | 8 mm | cada uno |
| 10186161 | 9,5mm | cada uno |
| 10466421 | 9 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10279111
Proveedor
RETSCH
N.º de proveedor
60.106.004750
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 4,75mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 100mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más Mostrar menos |