Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10106121 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
1,8mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10106121 5,6mm cada uno
10779502 1,12mm cada uno
10298771 1,18mm cada uno
10556212 1,25mm cada uno
10516022 1,4mm cada uno
10359941 1,6mm cada uno
10610072 1,7mm cada uno
10751233 10 mm cada uno
10258921 1,8mm cada uno
10024871 11,2mm cada uno
10146261 12,5mm cada uno
10751423 13,2mm cada uno
10515642 18 mm cada uno
10106361 14 mm cada uno
10310622 16 mm cada uno
10116361 19 mm cada uno
10480032 1 mm cada uno
10740273 2,24mm cada uno
10359991 2,36mm cada uno
10074771 2,5mm cada uno
10480042 2,8mm cada uno
10457381 22,4mm cada uno
10668751 25 mm cada uno
10545832 20 mm cada uno
10360132 28 mm cada uno
10136501 26,5mm cada uno
10470042 2 mm cada uno
10209021 3,15mm cada uno
10583332 3,35mm cada uno
10700853 3,55mm cada uno
10126211 31,5mm cada uno
10459851 35,5mm cada uno
10412162 4,5mm cada uno
10514102 37,5mm cada uno
10279111 4,75mm cada uno
10209211 40 mm cada uno
10780843 45 mm cada uno
10513722 4 mm cada uno
10196111 5 mm cada uno
10564292 6,3mm cada uno
10426041 6,7mm cada uno
10310382 7,1mm cada uno
10456421 8 mm cada uno
10186161 9,5mm cada uno
10466421 9 mm cada uno
45 options
Código de producto. 10106121
Marca: RETSCH 60.106.005600
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 5,6mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 100mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable