Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Código de producto. 10514682 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Tamaño de poro unitSize
10514682 32 μm cada uno
10360712 100 μm cada uno
10084891 106 μm cada uno
10449851 112 μm cada uno
10350132 125 μm cada uno
10239111 140 μm cada uno
10750653 150 μm cada uno
10770843 160 μm cada uno
10196301 180 μm cada uno
10420022 200 μm cada uno
10299201 212 μm cada uno
10401962 224 μm cada uno
10711233 250 μm cada uno
10721233 280 μm cada uno
10721423 300 μm cada uno
10094851 315 μm cada uno
10156401 355 μm cada uno
10176161 36 μm cada uno
10594862 400 μm cada uno
10300382 38 μm cada uno
10504872 425 μm cada uno
10565062 40 μm cada uno
10024881 450 μm cada uno
10658561 45 μm cada uno
10451962 500 μm cada uno
10565252 50 μm cada uno
10024861 53 μm cada uno
10399651 560 μm cada uno
10064891 56 μm cada uno
10359701 600 μm cada uno
10034891 630 μm cada uno
10791613 63 μm cada uno
10126501 710 μm cada uno
10791803 71 μm cada uno
10288631 75 μm cada uno
10739122 800 μm cada uno
10749122 80 μm cada uno
10339801 850 μm cada uno
10238731 900 μm cada uno
10535832 90 μm cada uno
40 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10514682
Marca: RETSCH 60.106.000032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For use with Vibratory Sieve Shaker AS 200 control
  • ISO 3310/1
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de poro
Specifica
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 32 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 100mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.