Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Código de producto. 10490032 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10490032 300 μm cada uno
10545252 106 μm cada uno
10369701 125 μm cada uno
10238681 180 μm cada uno
10731423 20 μm cada uno
10186541 150 μm cada uno
10739312 212 μm cada uno
10460032 250 μm cada uno
10319561 25 μm cada uno
10400042 355 μm cada uno
10411962 32 μm cada uno
10399601 38 μm cada uno
10054891 425 μm cada uno
10379891 500 μm cada uno
10771803 45 μm cada uno
10094861 53 μm cada uno
10620072 600 μm cada uno
10166401 63 μm cada uno
10630072 710 μm cada uno
10526022 850 μm cada uno
10535252 75 μm cada uno
10106501 90 μm cada uno
22 options
Código de producto. 10490032
Marca: RETSCH 60.108.000300
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 300 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 100mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable