Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Descripción
- Bastidor de anillos de acero inoxidable
- Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Resistente al calor
- Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resisten el calor hasta 170 °C |
| Tamaño de poro | 200 μm |
| Certificaciones/conformidad | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
| Altura (métrico) | Interior: 25 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Screen Size | 200 μm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |