Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve, 315 mm OD
Descripción
- Bastidor de anillos de acero inoxidable
- Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Resistente al calor
- Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resisten el calor hasta 170 °C |
| Tamaño de poro | 45 μm |
| Certificaciones/conformidad | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Estándar EE.UU. | No. 325 |
| Diámetro exterior (imperial) | 180 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Screen Size | 325 Mesh |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Sieve Number | 325 |