Learn More
Endecotts™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. p-7217832
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
45 μm
90 μm
200 μm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12307073 90 μm cada uno
16139770 45 μm cada uno
16149770 200 μm cada uno
16159770 8 mm cada uno
4 options
Código de producto. 12307073
Marca: Endecotts™ 300SIW.090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Woven wire test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis
  • Precision frame that ensures consistent nestability
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed no crevice to lose material
  • Evenly tensioned mesh that ensures accurate analysis
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number that ensures full traceability
Especificaciones
Tamaño de poro 90 μm
Certificaciones/conformidad ISO 3310-1 / BS410
Diámetro exterior (imperial) 8 in
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Woven Stainless Steel Wire