Learn More
Endecotts™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. p-7217829
Click to view available options
Tamaño de poro:
180 μm
300 μm
710 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10146834
Marca: Endecotts™ 008SAW.180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Woven wire test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis
  • Precision frame (ensures consistent nestability
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Especificaciones
Tamaño de poro 180 μm
Certificaciones/conformidad ASTM E11
Diámetro exterior (imperial) 8 in
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Woven Stainless Steel Wire