Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm OD, Nylon Sieve Skin
Código de producto. 11765608
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
28 μm
112 μm
315 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11765608 28 μm cada uno
11745598 112 μm cada uno
11735588 315 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11765608 Proveedor Linker Industrietechnik™ N.º de proveedor 552.050.8810028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Constructed of durable stainless steel with a nylon sieve skin.
  • Bastidor de anillos de acero inoxidable
  • Malla/pantalla de tamizado de nailon
  • Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Tamaño de poro 28 μm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Screen Size 28 μm
Mesh Material Nailon