Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm OD, Nylon Sieve Skin
Código de producto. 11735588
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
28 μm
112 μm
315 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11735588 315 μm cada uno
11765608 28 μm cada uno
11745598 112 μm cada uno
3 options
Código de producto. 11735588
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810315
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Constructed of durable stainless steel with a nylon sieve skin.
  • Bastidor de anillos de acero inoxidable
  • Malla/pantalla de tamizado de nailon
  • Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Tamaño de poro 315 μm
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Screen Size 315 μm
Mesh Material Nailon