Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable, 100 mm de DE
Código de producto. p-7159190
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
3,15 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11777176 3,15 mm cada uno
11717186 5 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11777176
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200067
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estructura compuesta por una unión de soldadura suave y una malla de tamizado de acero inoxidable.
  • Bastidor de anillos de acero inoxidable
  • Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Resistente al calor
  • Disponible en una variedad de tamaños de malla
Specifications
Descripción Resisten el calor hasta 170 °C
Tamaño de poro 3,15 mm
Certificaciones/conformidad 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Altura (métrico) Interior: 45 mm
Diámetro exterior (imperial) 100 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Screen Size 3,15 mm
Mesh Material Acero inoxidable