Learn More
KGW Isotherm™ Vasos de precipitados de laboratorio de acero inoxidable templado
Código de producto. p-8009652
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
6000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10085121 500 ml cada uno
10781633 1000 ml cada uno
10437211 6000 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10085121
Marca: KGW Isotherm™ 2204
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 65 mm
Diámetro exterior (métrico) 87 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Temperado de líquidos, el medio templado se bombea alrededor de la cubierta de doble pared con la ayuda de un termostato
Altura (métrico) 203 mm
Altura interior (métrico) 180 mm
Tipo Vaso de precipitados