Learn More
KGW Isotherm™ Vasos de precipitados de laboratorio de acero inoxidable templado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 65 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 87 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Temperado de líquidos, el medio templado se bombea alrededor de la cubierta de doble pared con la ayuda de un termostato |
| Altura (métrico) | 203 mm |
| Altura interior (métrico) | 180 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |