Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths
Código de producto. p-8014657
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
26 l
38 l
Para utilizar con (equipo):
Termostatos de inmersión de gama Optima: T100, TC120, TXF150 o TXF200
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
12737779 38 l Termostatos de inmersión de gama Optima: T100, TC120, TXF150 o TXF200 cada uno
12727779 26 l Termostatos de inmersión de gama Optima: T100, TC120, TXF150 o TXF200 cada uno
12797769 5 l Termostatos de inmersión de gama Optima: T100, TC120, TXF150 o TXF200 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12737779 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor ST38
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine with any Grant Heating Circulator or Bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths has a temperature range of –15 to 200°C.
  • Estructura de acero inoxidable de alta eficiencia
  • Intervalo de temperatura: 15200°C
  • Incluye patas elevadas integrales para facilitar el transporte, la reubicación y el acceso de retorta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 38 l
Para utilizar con (equipo) Termostatos de inmersión de gama Optima: T100, TC120, TXF150 o TXF200
Intervalo de temperatura 15°C a 200°C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 730 mm