Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths
Description
Combine with any Grant Heating Circulator or Bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths has a temperature range of –15 to 200°C.
- Estructura de acero inoxidable de alta eficiencia
- Intervalo de temperatura: 15200°C
- Incluye patas elevadas integrales para facilitar el transporte, la reubicación y el acceso de retorta
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 26 l |
| Para utilizar con (equipo) | Termostatos de inmersión de gama Optima: T100, TC120, TXF150 o TXF200 |
| Intervalo de temperatura | 15°C a 200°C |
| Material | Acero inoxidable |