Learn More
Fisherbrand™ Tanque de acero inoxidable, 26L
Código de producto. 17235556 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
26 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17235556 26 L cada uno
1 options
Código de producto. 17235556
Para baño de agua.
Para usar con Fisherbrand™ Termotermostato digital.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 26 L
Dimensiones (Pr x An x Al) 420 x 690 x 420 mm