Learn More
Day Impex™ Recipientes de perfil alto de acero inoxidable
Código de producto. 11807442
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1L
2L
4.5L
7L
Diámetro exterior (métrico):
116mm
142mm
182 mm
245mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11807442 7L 245mm cada uno
11736399 1L 116mm 1 PCS
11756399 4.5L 182 mm 1 PCS
11746399 2L 142mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11807442 Proveedor Day Impex™ N.º de proveedor 200018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Safely store and transport liquid gases with a container that includes a clamp to secure the lid to the body. Day Impex™ Stainless Steel Tall Form Container house a range of Dewar Flasks and are constructed of stainless steel for anti-corrosive properties.
Recipientes internos de vidrio de borosilicato. Disponible en plástico, acero esmaltado en horno o en acero inoxidable con acabado satinado higiénico. Los tarros de acero inoxidable tienen fijación de tapa con abrazadera, ventilación y asa. Aislamiento al vacío. Las dimensiones de altura incluyen la tapa.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 245mm
Para utilizar con (aplicación) Para el transporte de gases licuados
Altura interior (métrico) 285 mm
Altura (métrico) 335 mm
Incluye Con tapa de sujeción, ventilación y asa
Capacidad (métrico) 7L
Fondo interior (métrico) 285 mm
Diámetro interior (métrico) 200 mm
Material Acero inoxidable
Modelo Perfil alto