Learn More
Day Impex™ Recipientes de perfil alto de acero inoxidable
Descripción
Recipientes internos de vidrio de borosilicato. Disponible en plástico, acero esmaltado en horno o en acero inoxidable con acabado satinado higiénico. Los tarros de acero inoxidable tienen fijación de tapa con abrazadera, ventilación y asa. Aislamiento al vacío. Las dimensiones de altura incluyen la tapa.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 142mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el transporte de gases licuados |
| Altura interior (métrico) | 205 mm |
| Altura (métrico) | 268 mm |
| Incluye | Con tapa de sujeción, ventilación y asa |
| Capacidad (métrico) | 2L |
| Fondo interior (métrico) | 205 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 106 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | Perfil alto |