Learn More
Swann-Morton™ Bisturís quirúrgicos de acero inoxidable
Descripción
- Hoja de acero inoxidable
- Mango de poliestireno
- Envasado individualmente
- Estériles
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para procedimientos quirúrgicos generales y ortopédicos |
| Tamaño | N.º 20 |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estériles |
| Material del mango | Poliestireno |