Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Varillas de soporte de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Support Rod |
| Tamaño de rosca | M10 |
| Cantidad | 1 Ea. |