Learn More
Cole-Parmer™ Varilla de soporte de acero inoxidable
Código de producto. 11810120 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
304,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11810120 304,8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11810120
Marca: Cole-Parmer™ 0455220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta varilla de extensión con mezcladores Stir-Pak y Servodyne.
  • Varilla de extensión de acero inoxidable 316
  • Acepta hélice con diámetro de calibre de 8 mm (5⁄16 pulg)
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 7,9 mm
Longitud (métrico) 304,8 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Varilla de soporte