Learn More
Socorex™ Drenchers rectos de acero inoxidable
Código de producto. 11873193
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
3 PCS
paquete de 2
paquete de 3
Código de producto. 11873193
Marca: Socorex™ 376.30203S
Utilice los drenchers rectos de acero inoxidable Socorex™ para la alimentación y dosificación de animales. Estas agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión son ideales para la administración de líquidos y son reutilizables, ya que son esterilizables en autoclave.
  • Acero inoxidable
  • Varias longitudes para acomodarse a las necesidades de alimentación
  • Esterilizable en autoclave
  • Reutilizable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cánula de irrigación
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 203 mm