Learn More
Interscience Laboratories Gradilla de almacenamiento de acero inoxidable
Click to view available options
Admite:
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Stackable.
- Autoclavable.
- All stainless steel.
- BagRack™ allows clean and methodical storage of bags which can be left open to pipet easily or can be closed with a BagClip™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de almacenamiento |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Admite | 400 ml |
| Material | Stainless Steel |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para 12 bolsas de 400 ml |
| Cantidad | 1 unidad |