Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de acero inoxidable
Código de producto. p-200003700 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17876516 1 L cada uno
17866476 2 L cada uno
17886586 5 L cada uno
3 options
Código de producto. 17876516
Marca: asecos™ 40084
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
  • con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
  • incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Tipo de producto Pouring Can
Capacidad (imperial) 0.3 gal.
Capacidad (métrico) 1 L
Color Gray
Para utilizar con (aplicación) Safe storage and dosing
Material Acero inoxidable
Cantidad 1
Anchura (imperial) 5.20 in.
Anchura (métrico) 132.00 mm
Altura (imperial) 8.46 in.
Altura (métrico) 215.00 mm
Peso (imperial) 1.59 lb.
Peso (métrico) 0.72 kg