Learn More
Velp Scientifica™ Eje de agitación del mezclador superior, acero inoxidable
Código de producto. 15353291 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
450 mm
Diámetro del eje (métrico):
7 mm
Incluye:
Hoja plegable
Hélice
Pala fija
Palas flotantes
Turbina
Turbohélice
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Incluye unitSize
15353291 400 mm 7 mm Palas flotantes cada uno
10568295 400 mm 7 mm Hélice cada uno
15349644 400 mm 7 mm Pala fija cada uno
11306240 400 mm 7 mm Hoja plegable cada uno
15336161 450 mm 7 mm Turbina cada uno
15359644 450 mm 7 mm Turbohélice cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15353291 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00001304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accessorize your overhead mixer with this fixed-blade, stainless steel stirring shaft. Velp Scientifica™ Overhead Mixer Stirring Shaft, Stainless Steel is one of many stirring shaft options available to accommodate your stirring needs.
El eje de agitación de acero inoxidable Velp Scientifica™ viene equipado con varias hojas para satisfacer sus necesidades de velocidad y viscosidad.
  • Hojas flotantes - Las dos hojas que se abren a medida que la velocidad aumenta generan un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Especialmente recomendado para remover en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces
  • Hoja plegable - La hoja que cae automáticamente en línea durante la rotación genera un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Especialmente recomendado para remover en recipientes de cuello estrecho.
  • Hoja fija - Genera un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Empleo: Se utiliza a velocidad media-alta para mezclar sólidos ligeros, floculaciones, mezclar agentes espesantes, remover lodos, etc.
  • Hélice - Genera un flujo axial en el contenedor con la succión de la sustancia desde el fondo hacia la parte superior y la ocurrencia localizada de fuerzas de cizallamiento.
  • Turbo hélice - Genera un flujo axial en el contenedor con la succión de la sustancia desde la parte superior hacia la parte inferior con bajas fuerzas de cizallamiento. Peligro limitado de cualquier contacto de la hoja con las paredes del contenedor del producto.
  • Hoja de turbina - Genera un flujo radial con la succión del producto de arriba hacia abajo, con alta turbulencia y altas fuerzas de cizallamiento.
Especificaciones
Diámetro (métrico) Hoja de 93 mm
Diámetro del eje (métrico) 7 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de varillas
Incluye Palas flotantes
Longitud (métrico) 400 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Eje de agitación