Learn More
Beschreibung
El eje de agitación de acero inoxidable Velp Scientifica™ viene equipado con varias hojas para satisfacer sus necesidades de velocidad y viscosidad.
- Hojas flotantes - Las dos hojas que se abren a medida que la velocidad aumenta generan un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Especialmente recomendado para remover en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces
- Hoja plegable - La hoja que cae automáticamente en línea durante la rotación genera un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Especialmente recomendado para remover en recipientes de cuello estrecho.
- Hoja fija - Genera un flujo axial en el contenedor, desde la parte superior hacia la parte inferior. Empleo: Se utiliza a velocidad media-alta para mezclar sólidos ligeros, floculaciones, mezclar agentes espesantes, remover lodos, etc.
- Hélice - Genera un flujo axial en el contenedor con la succión de la sustancia desde el fondo hacia la parte superior y la ocurrencia localizada de fuerzas de cizallamiento.
- Turbo hélice - Genera un flujo axial en el contenedor con la succión de la sustancia desde la parte superior hacia la parte inferior con bajas fuerzas de cizallamiento. Peligro limitado de cualquier contacto de la hoja con las paredes del contenedor del producto.
- Hoja de turbina - Genera un flujo radial con la succión del producto de arriba hacia abajo, con alta turbulencia y altas fuerzas de cizallamiento.
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro (métrico) | Hoja de 49 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 7 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de varillas |
| Incluye | Turbina |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Eje de agitación |
| Peso (métrico) | 15 kg |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (imperial) | 33,06 lb |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?