Learn More
Fisherbrand™ Varillas de agitación de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Incluye:
Hoja de anclaje
Hoja de pala, 6 agujeros
Peso (métrico):
0,01 kg
0,99 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de varillas |
| Incluye | Hoja de anclaje |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Eje de agitación |
| Peso (métrico) | 0,01 kg |
| Material | Acero inoxidable |