Learn More
Agencinox™ Cajas de esterilización de acero inoxidable
Click to view available options
Altura (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Cajas de instrumentos de acero inoxidable
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Caja de esterilización |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Altura (métrico) | 60 mm |