Learn More
Agencinox™ Cajas de esterilización de acero inoxidable
Código de producto. 11783934
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11783934 50 mm cada uno
11703924 40 mm cada uno
11793934 60 mm cada uno
11713944 100 mm 1 PCS
11703944 70 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11783934
Marca: Agencinox™ 5036
Utilice estas cajas para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Las cajas de esterilización de acero inoxidable Agencinox™ mantienen los instrumentos seguros durante el proceso de esterilización.
  • Cajas de instrumentos de acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Forma Rectangulares
Tipo de producto Caja de esterilización
Longitud (métrico) 215 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 50 mm