Learn More
Bochem™ Pinzas de retorta estándar de acero inoxidable con corcho
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Diámetro interior (métrico):
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Jaw Type:
Forma redonda
Mordaza acorralada
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Abrazadera de retorta
- Acero inoxidable
- Dos tipos: Mordazas redondas y mordazas en ángulo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinza de soporte |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Jaw Type | Redondo |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |