Learn More
Bochem™ Pinza de retorta estándar
Descripción
- Diseño de dos dedos.
- Dedos revestidos para poder agarrar.
- Anchura de extensión ajustable independientemente.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinza de soporte |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro (métrico) | 20 a 75 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Longitud (métrico) del brazo | 140 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | Entre 20 y 75 mm |
| Jaw Type | 2 dientes |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 20 y 75 mm |