Learn More
Tenak™ Gradilla para congelador vertical de acero inoxidable para cajas criogénicas
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (16)
Cajas (20)
Cajas (25)
Cajas (28)
matriz, red, conjunto:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Aptas para todas las marcas de congeladores verticales
- Acero inoxidable
- Para cajas criogénicas de diversas capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | Sí |
| Tipo de producto | Gradilla estándar |
| matriz, red, conjunto | 2 x 5 |
| Admite | Cajas (10) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 10 |
| Estantes | 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Compatible con todas las marcas y modelos de congelador |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |