Learn More
Tenak™ Gradilla para congelador vertical de acero inoxidable para cajas criogénicas
Código de producto. 15250664 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (16)
Cajas (20)
Cajas (25)
Cajas (28)
matriz, red, conjunto:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15250664
Marca: Tenak™ TE23138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las gradillas de congelador vertical de acero inoxidable Tenak™ para cajas criogénicas para sus necesidades de almacenamiento criogénico. Existe una gran variedad de gradillas de acero inoxidable para adaptarse a diferentes alturas y cantidades para los congeladores de laboratorio.
  • Aptas para todas las marcas de congeladores verticales
  • Acero inoxidable
  • Para cajas criogénicas de diversas capacidades
Especificaciones
Divisores de células Sí
Tipo de producto Gradilla estándar
matriz, red, conjunto 7 x 4
Admite Cajas (28)
Material Acero inoxidable
Posiciones 28
Estantes 28
Para utilizar con (aplicación) Compatible con todas las marcas y modelos de congelador
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.° por paquete 1
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 139 mm
Altura (métrico) 386 mm
Fondo (métrico) 558 mm