Learn More
Tenak™ Gradilla para congelador vertical de acero inoxidable para cajas criogénicas
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Aptas para todas las marcas de congeladores verticales
- Acero inoxidable
- Para cajas criogénicas de diversas capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | Sí |
| Admite | Cajas (16) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 16 |
| Para utilizar con (aplicación) | Compatible con todas las marcas y modelos de congelador |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fondo (métrico) | 558 mm |
| Tipo de producto | Gradilla estándar |
| Mostrar más |