Learn More
Bochem™ Base de soporte de acero inoxidable
Descripción
- Pies ampliados, planos y pesados para estabilidad
- 1 pie ajustable
- Protección de caucho antideslizamiento
- Rosca M10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Altura (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Tipo de producto | Base de soporte |
| Cantidad | 1 paq. |