Learn More
Bochem™ Base de soporte de acero inoxidable
Código de producto. 10281921
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Anchura (métrico):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10281921 210 mm 130 mm cada uno
10752542 250 mm 160 mm cada uno
10363621 300 mm 150 mm cada uno
10527561 315 mm 200 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10281921
Marca: Bochem™ 5000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
  • Pies ampliados, planos y pesados para estabilidad
  • 1 pie ajustable
  • Protección de caucho antideslizamiento
  • Rosca M10
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (métrico) 130 mm
Incluye Rosca M10
Tipo de producto Base de soporte
Forma Plano
Tamaño de rosca M10
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 1,6 kg