Learn More
Karl Hecht™ Stainless Steel Square Wire Baskets
Código de producto. p-7147845
Change view
Click to view available options
Tamaño:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10328731 16 x 16 x 16 cm cada uno
10669431 20 x 20 x 20 cm cada uno
2 options
Código de producto. 10328731
Marca: Karl Hecht™ 41075016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
An excellent option for general storage applications in the laboratory.
  • Wire mesh construction so contents are visible
  • Square shape
  • Available in a range of sizes
Especificaciones
Descripción Wire mesh construction
Material Stainless Steel
Forma Square
Tamaño 16 x 16 x 16 cm
Tipo de producto Wire Basket