Descripción
Doble acabado con dos tamaños de cuchara.
- Fabricadas en acero inoxidable 304
- Las cucharas de muestreo tienen un eje sólido y redondeado
- Disponibles en acero inoxidable pulido plano o recubierto con FEP-PTFE Fluo-Kem™
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma | Solid, Rounded Shaft |
| Capacidad (métrico) | Cuchara pequeña de 0,8 ml; cuchara grande de 2,8 ml |
| Tipo de producto | Cuchara de Muestreo |
| Acabado | Acero inoxidable de grado 304 liso y pulido |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 18 cm |