Learn More
Bel-Art™ Cucharas de acero inoxidable SP Scienceware™
Código de producto. 15570122 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml, 2 ml
1,6 ml, 3 ml
Cuchara pequeña de 0,8 ml; cuchara grande de 2,8 ml
Cuchara pequeña de 1,8 ml; cuchara grande de 5,0 ml
Cuchara pequeña de 2,0 ml; cuchara grande de 8,0 ml
Longitud (métrico):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15570122 Cuchara pequeña de 1,8 ml; cuchara grande de 5,0 ml 25 cm paquete de 2
15550122 Cuchara pequeña de 0,8 ml; cuchara grande de 2,8 ml 18 cm paquete de 2
11726545 Cuchara pequeña de 2,0 ml; cuchara grande de 8,0 ml 30 cm paquete de 2
11706545 0,5 ml, 2 ml 15 cm paquete de 2
11716545 1,6 ml, 3 ml 21 cm paquete de 2
5 options
Código de producto. 15570122
Marca: Bel-Art™ H367290025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Doble acabado con dos tamaños de cuchara.
  • Fabricadas en acero inoxidable 304
  • Las cucharas de muestreo tienen un eje sólido y redondeado
  • Disponibles en acero inoxidable pulido plano o recubierto con FEP-PTFE Fluo-Kem™
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Eje sólido y redondeado
Capacidad (métrico) Cuchara pequeña de 1,8 ml; cuchara grande de 5,0 ml
Tipo de producto Cuchara de Muestreo
Acabado Acero inoxidable de grado 304 liso y pulido
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 25 cm